Natriummetaperiodat 99.8+% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium metaperiodate
419610050 419615000 419610025 419611000
ACRO419610050EA 227 DKK
ACRO419610050 ACRO419615000 ACRO419610025 ACRO419611000
Natriummetaperiodat 99.8+% ACS
Sodium periodate
Formel: NaIO₄
Molekylvægt: 213.89 g/mol
Kogepunkt: 300
Smeltepunkt: 300 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003534
CAS-nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN nummer: 3085
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08714
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric 99.8 to 100.3 % (on dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.02 %
Manganese (Mn) ≤3 ppm