Natriummetaperiodat 99% analysis_for
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Sodium metaperiodate
198381000
198385000
198380025
ACRO198381000EA
838
DKK
ACRO198381000
ACRO198385000
ACRO198380025
Natriummetaperiodat 99% analysis_for
Sodium periodate
Formel:
NaIO₄ Molekylvægt: 213.89 g/mol Kogepunkt: 300 Smeltepunkt: 300 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003534 CAS-nummer: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN nummer: 3085 ADR: 5.1 I Merck Index: 13,08714 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to off-white Crystals |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |
pH | 3.4 to 4.5 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤300 ppm |
Iodide (I) | ≤10 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤2000 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤20 ppm |