Kaliumiodat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05051.0100 1.05051.0500 1.05051.9025
1.05051.0100EA 928 DKK
1.05051.0100 1.05051.0500 1.05051.9025
Kaliumiodat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Potassium iodate
Formel: KlO₃
Molekylvægt: 214 g/mol
Smeltepunkt: 560
Massefylde: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN nummer: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 92 g/l (25 °C)
Melting Point 560 °C decomposes
Molar Mass 214 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Density 3.98 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer