Kaliumiodat FCC, extra pure, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
1.05050.0500 1.05050.9029
1.05050.0500EA 5020 DKK
1.05050.0500 1.05050.9029
Kaliumiodat FCC, extra pure, SAFC®
Potassium iodate
Formel: KlO₃
Smeltepunkt: 560 °C
Massefylde: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726