Kaliumiodat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A16162.0E
A16162.22
A16162.36
A16162.0EEA
6990
DKK
A16162.0E
A16162.22
A16162.36
Kaliumiodat ≥98%
Potassium iodate
Purity: 98%
CAS No.: 7758-05-6
Molecular Formula: KIO3
Formula Weight: 214.00
Melting Point: 560° dec.
Merck Reference: 14,7642
MDL No.: MFCD00011406
Formel:
KlO₃ Smeltepunkt: 560 °C (dec.) Massefylde: 3,89 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011406 CAS-nummer: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN nummer: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7642 |