Natriumiodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
27915.231EA 596 DKK
27915.231 27915.297
Natriumiodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium iodide
Formel: NaI
Molekylvægt: 149.89 g/mol
Kogepunkt: 1300
Smeltepunkt: 662
Massefylde: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.015 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm