Natriumiodid, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
1.06523.0100EA 1400 DKK
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
Natriumiodid, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Sodium iodide
Formel: NaI
Molekylvægt: 149.89 g/mol
Kogepunkt: 1300
Smeltepunkt: 662
Massefylde: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1793 g/l (20 °C)
Melting Point 662 °C
Molar Mass 149.89 g/mol
Bulk Density 1500 - 2000 kg/m3
Boiling Point 1304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (767 °C)
Density 3.67 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material