Natriumiodid, ultra rent
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
0853-250GEA 2420 DKK
0853-250G 0853-500G
Natriumiodid, ultra rent
Sodium iodide
Formel: NaI
Kogepunkt: 1300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 662 °C
Massefylde: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705