Natriumiodid 99.999% (trace metals basis), extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
212680100 212680010 212681000
ACRO212680100EA 606 DKK
ACRO212680100 ACRO212680010 ACRO212681000
Natriumiodid 99.999% (trace metals basis), extra pure
Sodium iodide
Formel: NaI
Kogepunkt: 1300 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 661 °C
Massefylde: 3,66 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Granular powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %