Natriumiodid, vandfri 99+%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
203180010
203180050
203182500
203180025
203180100
ACRO203180010EA
2500
DKK
ACRO203180010
ACRO203180050
ACRO203182500
ACRO203180025
ACRO203180100
Natriumiodid, vandfri 99+%, ren
Sodium iodide
Formel:
NaI Kogepunkt: 1300 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 661 °C Massefylde: 3,66 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003532 CAS-nummer: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08705 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥99.0 % (on dried substance) |
Loss on drying | ≤3 % (1 g, 105°C, 3 h) |