Lithiumiodid, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18287.0050 8.18287.0002
8.18287.0050EA 1460 DKK
8.18287.0050 8.18287.0002
Lithiumiodid, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Lithium iodide
Formel: ILi
Kogepunkt: 1177 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 450 °C
Massefylde: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011092
CAS-nummer: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 450 °C
Molar Mass 133.84 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1180 °C
Density 4 g/cm3 (20 °C)