Lithiumiodid, anhydrous 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
203590500 203592500
ACRO203590500EA 1660 DKK
ACRO203590500 ACRO203592500
Lithiumiodid, anhydrous 99%, pure
Lithium iodide
Formel: ILi
Kogepunkt: 1177 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 446 °C
Massefylde: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011092
CAS-nummer: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤1 % (K.F.)