Kaliumiodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
26843.235EA 1010 DKK
26843.235 26843.268 26843.292 26843.361 26843.460
Kaliumiodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium iodide
Formel: Kl
Kogepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 681 °C
Massefylde: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm