Kaliumiodid, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05044.0050 1.05044.0500
1.05044.0050EA 1920 DKK
1.05044.0050 1.05044.0500
Kaliumiodid, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Potassium iodide
Formel: Kl
Kogepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 686 °C
Massefylde: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1430 g/l (20 °C)
Melting Point 723 °C
Molar Mass 166.00 g/mol
Bulk Density 1500 kg/m3
Boiling Point 1325 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (745 °C)
Density 3.13 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C)