Kaliumiodid ≥99.5%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05043.0250
1.05043.0500
1.05043.1000
1.05043.2500
1.05043.9050
1.05043.0250EA
948
DKK
1.05043.0250
1.05043.0500
1.05043.1000
1.05043.2500
1.05043.9050
Kaliumiodid ≥99.5%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Potassium iodide
Formel:
Kl Kogepunkt: 1330 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 686 °C Massefylde: 3,13 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS-nummer: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Merck Index: 13,07727 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 1430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 723 °C |
Molar Mass | 166.00 g/mol |
Bulk Density | 1500 kg/m3 |
Boiling Point | 1325 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (745 °C) |
Density | 3.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |