Kaliumiodid 99 ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dipotassium diiodide, Kali iodide
0512-100GEA 1370 DKK
0512-100G 0512-2.5KG 0512-500G
Kaliumiodid 99 ACS
Potassium iodide
Formel: Kl
Molekylvægt: 166 g/mol
Kogepunkt: 1330
Smeltepunkt: 681 °C
Massefylde: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Barium <0.002%
Calcium ≤0.002%
Chloride & Bromide ≤0.01%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iodate ≤0.0003%
Iron ≤0.0003%
Loss on Drying ≤0.2%
Magnesium ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 6 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.005%