Kaliumiodid 99.995% Trace metals basis, extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dipotassium diiodide, Kali iodide
193790500 193790100 193792500
ACRO193790500EA 2180 DKK
ACRO193790500 ACRO193790100 ACRO193792500
Kaliumiodid 99.995% Trace metals basis, extra_pure
Potassium iodide
Formel: Kl
Molekylvægt: 166 g/mol
Kogepunkt: 1330 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 680 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.005 %