Natriumfluorid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P756.1 P756.2
ROTHP756.1EA 473.97 DKK
ROTHP756.1 ROTHP756.2
Natriumfluorid
Sodium fluoride
Formel: NaF
Kogepunkt: 1700 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 993 °C
Massefylde: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003524
CAS-nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN nummer: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM