Natriumfluorid, RonaCare®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
1.30441.0100 1.30441.5000 1.30441.9026
1.30441.0100EA 0 DKK
1.30441.0100 1.30441.5000 1.30441.9026
Natriumfluorid, RonaCare®
Sodium fluoride
Formel: NaF
Molekylvægt: 41.99 g/mol
Kogepunkt: 1700
Smeltepunkt: 993
Massefylde: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003524
CAS-nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN nummer: 1690
ADR: 6.1
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM