Natriumfluorid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13019.0B A13019.0I A13019.30
A13019.0BEA 1020 DKK
A13019.0B A13019.0I A13019.30
Natriumfluorid ≥99%
Sodium fluoride
Purity: 99% CAS No.: 7681-49-4 Molecular Formula: FNa Formula Weight: 41.99 Refractive Index: 1.336 Odour: Odourless Boiling Point: 1704° Merck Reference: 14,8618 UN No.: 1690 MDL No.: MFCD00003524
Formel: NaF
Molekylvægt: 41.99 g/mol
Kogepunkt: 1704 °C
Smeltepunkt: 993
Massefylde: 2.78
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003524
CAS-nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN nummer: 1690
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM