Lithiumfluorid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11632.0E
A11632.22
A11632.36
A11632.0EEA
11360
DKK
A11632.0E
A11632.22
A11632.36
Lithiumfluorid 97%
Lithium fluoride
Purity: 98+%
CAS No.: 7789-24-4
Molecular Formula: LiF
Formula Weight: 25.94
Refractive Index: 1.3915
Odour: Odourless
Boiling Point: 1680°
Merck Reference: 14,5531
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011090
Formel:
FLi Molekylvægt: 25.94 g/mol Kogepunkt: 1680 °C Smeltepunkt: 845 °C Massefylde: 2.635 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011090 CAS-nummer: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN nummer: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05553 |