Lithiumfluorid 99.98%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
193380050 193380250 193381000
ACRO193380050EA 333 DKK
ACRO193380050 ACRO193380250 ACRO193381000
Lithiumfluorid 99.98%, extra pure
Lithium fluoride
Formel: FLi
Kogepunkt: 1676 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 845 °C
Massefylde: 2,63 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011090
CAS-nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.02 %