Kaliumfluorid ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
26821.230EA 441 DKK
26821.230 26821.296 26821.365
Kaliumfluorid ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Potassium fluoride
Formel: KF
Kogepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 860 °C
Massefylde: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN nummer: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98.5 %
Acidity Max. 0.05 meq/g
Alkalinity Max. 0.02 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 30 ppm
Insolubility in water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.3 %
Fe (Iron) Max. 30 ppm