Kaliumfluorid 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
26820.236EA 548 DKK
26820.236 26820.293
Kaliumfluorid 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Potassium fluoride
Formel: KF
Molekylvægt: 58.1 g/mol
Kogepunkt: 1505
Smeltepunkt: 860
Massefylde: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN nummer: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.025 meq/g
Alkalinity Max. 0.01 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm