Kaliumfluorid
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
1.05030.1000 1.05030.9050
1.05030.1000EA 2340 DKK
1.05030.1000 1.05030.9050
Kaliumfluorid
Potassium fluoride
Formel: KF
Molekylvægt: 58.1 g/mol
Kogepunkt: 1505
Smeltepunkt: 860
Massefylde: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN nummer: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714