Kaliumfluorid dihydrat 98%, pure

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

206400050 206402500 206400010
ACRO206400050EA 168 DKK
ACRO206400050 ACRO206402500 ACRO206400010
Kaliumfluorid dihydrat 98%, pure
Kaliumfluorid dihydrat
Formel: FK·2H₂O
Kogepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 41 °C
Massefylde: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149929
CAS-nummer: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN nummer: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Assay 19.65 to 20.70 % (F)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR