Kaliumfluorid, anhydrous 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
201350010 201350250 201352500 201355000 201350025
ACRO201350010EA 654 DKK
ACRO201350010 ACRO201350250 ACRO201352500 ACRO201355000 ACRO201350025
Kaliumfluorid, anhydrous 99%, extra pure
Potassium fluoride
Formel: KF
Molekylvægt: 58.1 g/mol
Kogepunkt: 1505
Smeltepunkt: 860
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN nummer: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm