VWR® All-In-One, Chairs, Alu
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
132-0746EA 2850 DKK
132-0746 132-0745 132-0743 132-0744
VWR® All-In-One, Chairs, Alu
Stole
The VWR® All-In-One Alu is the upgrade version of the All-In-One. All the chairs are designed with a polished aluminium 5 star base. The seat height adjustment allows the individual adjustment of the seat height depending on the user's seating habits, activity and height. Also, the seat inclination adjustment enables inclination of the entire seat up to 5°, providing supported active sitting – ensuring a vertical position of the pelvis, helping the spine to maintain its natural S shape.
  • SoftTouch PU foam, resistant against aggressive liquids, easy to clean and disinfect
  • Permanent contact backrest responds to any movement and supports dynamic sitting
  • Seat height adjustment by gas-lift
  • Ergonomically shaped backrest for ideal fitting of the back
Skinner: Skinnerne er fremstillet i slidbestandigt plast og har et stort overfladeareal, som giver en høj grad af stabilitet.
Rullehjul: De dobbelte rullehjul med belastningsregistrerende bremser skal passe til gulvet. Alle stole er forsynet med bløde rullehjul til hårde gulve som standard. Hårde rullehjul til bløde gulve fås også som ekstraudstyr.
Rullehjulsteknologi: Af sikkerhedshensyn må stole, hvor sædet er højere end 650 mm, ikke kunne bevæges, mens de er i brug. Med de innovative rullehjul, kan disse stole kun bevæges, når der sidder nogen på dem.
Certificeringer: Conform to security level S2, GMP.