Kaliumdichromat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
7953.1 7953.2 7953.3
ROTH7953.1EA 0 DKK
ROTH7953.1 ROTH7953.2 ROTH7953.3
Kaliumdichromat
Potassium dichromate
Formel: K₂Cr₂O₇
Kogepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 398 °C
Massefylde: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011367
CAS-nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN nummer: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790