Kaliumdichromat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A18722.0E A18722.36
A18722.0EEA 2420 DKK
A18722.0E A18722.36
Kaliumdichromat ≥99%
Potassium dichromate
Purity: 99% CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Odour: Odourless Melting Point: 398° UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011367
Formel: K₂Cr₂O₇
Molekylvægt: 294.18 g/mol
Kogepunkt: 500
Smeltepunkt: 398
Massefylde: 2.676
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011367
CAS-nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN nummer: 3087
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790