Natriumchlorat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06420.1000 1.06420.9050
1.06420.1000EA 1060 DKK
1.06420.1000 1.06420.9050
Natriumchlorat, Supelco®
Sodium chlorate
Formel: ClNaO₃
Kogepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 260 °C
Massefylde: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003479
CAS-nummer: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN nummer: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670