Natriumchlorat 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
223220010
223222500
223220051
ACRO223220010EA
645
DKK
ACRO223220010
ACRO223222500
ACRO223220051
Natriumchlorat 99+%, extra pure
Sodium chlorate
Formel:
ClNaO₃ Molekylvægt: 106.44 g/mol Kogepunkt: 300 Smeltepunkt: 248…261 °C Massefylde: 2.49 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003479 CAS-nummer: 7775-09-9 EINECS: 231-887-4 UN nummer: 1495 ADR: 5.1 II REACH: 01-2119474389-23 Merck Index: 13,08670 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Water | ≤0.05 % |
Titration | ≥99.0 % |
Sodium chloride (NaCl) | ≤1000 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |