Kaliumchlorat 99%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
208860010 208860050 208860000
ACRO208860010EA 607 DKK
ACRO208860010 ACRO208860050 ACRO208860000
Kaliumchlorat 99%, ekstra ren
Potassium chlorate
Formel: KClO₃
Kogepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 356…368 °C
Massefylde: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011361
CAS-nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN nummer: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07703
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (KClO3)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Bromate (BrO3) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %