Membranfiltre, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DS0205-4045 DS0210-4020 DS0210-4045 DS0215-4020 DS0215-4045 DS0205-6045
513-2052EA 1170 DKK
513-2052 513-2101 513-2102 513-2151 513-2152 NALGDS0205-6045
Membranfiltre, Nalgene®
Filtre Membranfiltre
Type 205: Cellulosenitrat, steril. Certificeret i henhold til kravene i standardmetoder for vandkvalitetskontrol i forbindelse med mikrobiologisk analyse, sterilitetstestning, samt test af fødevarer og drikkevarer. Pakket enkeltvis.
Type 210: Celluloseacetat, ikke steril, autoklaverbar. Filter til sterilisering af proteinholdige opløsninger. Lav adsorption af proteiner fra serum eller medier. Resistent over for alkohol og olie, kan anvendes ved kortvarig kontakt med methylethylketon, egner sig til væskescintillationstælling. Skal være våd ved autoklavering.
Type 215: Nylon, hydrofil,More Product Information