Rubidiumchlorid
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Rubidiumchloride
A4240.0010 A4240.0050
A4240.0010EA 1710 DKK
A4240.0010 A4240.0050
Rubidiumchlorid
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molekylvægt: 120.92 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 715
Massefylde: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011187
CAS-nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9