Rubidiumchlorid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Rubidiumchloride
201270250 201271000
ACRO201270250EA 1870 DKK
ACRO201270250 ACRO201271000
Rubidiumchlorid 99+%
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molekylvægt: 120.92 g/mol
Kogepunkt: 1390 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 718 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011187
CAS-nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤1.0 %