Rubidiumchlorid 99.8+% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Rubidiumchloride
201260100 201260500 201262500
ACRO201260100EA 764 DKK
ACRO201260100 ACRO201260500 ACRO201262500
Rubidiumchlorid 99.8+% (trace metals basis)
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molekylvægt: 120.92 g/mol
Kogepunkt: 1390 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 718 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011187
CAS-nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤2000.0 ppm