Natriumchlorid

Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

39781.01 39781.02
SERA39781.01EA 0 DKK
SERA39781.01 SERA39781.02
Natriumchlorid
Sodium chloride
Formel: NaCl
Molekylvægt: 58.44 g/mol
Kogepunkt: 1413
Smeltepunkt: 801
Massefylde: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR