Natriumchlorid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
3957.1 3957.2 3957.3 3957.5
ROTH3957.1EA 156 DKK
ROTH3957.1 ROTH3957.2 ROTH3957.3 ROTH3957.5
Natriumchlorid
Sodium chloride
Formel: NaCl
Molekylvægt: 58.44 g/mol
Kogepunkt: 1413
Smeltepunkt: 801
Massefylde: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599