Natriumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
27800.291EA 270 DKK
27800.291 27800.360 27800.460
Natriumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium chloride
Formel: NaCl
Molekylvægt: 58.44 g/mol
Kogepunkt: 1413
Smeltepunkt: 801
Massefylde: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Hexacyanoferrates (as K4[Fe(CN)6]) Max. 15 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Br (Bromide) Max. 0.02 %
I (Iodide) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm