Natriumchlorid, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06406.0500 1.06406.0050 1.06406.0250
1.06406.0500EA 4750 DKK
1.06406.0500 1.06406.0050 1.06406.0250
Natriumchlorid, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Sodium chloride
Formel: NaCl
Kogepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 801 °C
Massefylde: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 358 g/l (20 °C)
Melting Point 801 °C
Molar Mass 58.44 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Boiling Point 1461 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (865 °C)
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)