Natriumchlorid ≥98.5% til molekylærbiologi
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A2942.1000
A2942.5000
A2942.1000EA
499
DKK
A2942.1000
A2942.5000
Natriumchlorid ≥98.5% til molekylærbiologi
Sodium chloride
Formel:
NaCl Kogepunkt: 1413 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 801 °C Massefylde: 2,16 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Specifikationer Testresultater
DNases/RNases/Proteases | not detectable |
Assay (titr.) | min. 99.5 % |
pH (5 %; H2O; 20°C) | 5.0 - 8.0 |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.0005 % |
Bromide | max. 0.005 % |
Iodide | max. 0.001 % |
Phosphate | max. 0.001 % |
Sulfate | max. 0.01 % |
Ba | max. 0.001 % |
Ca | max. 0.002 % |
Fe | max. 0.0001 % |
K | max. 0.01 % |
MG | max. 0.001 % |