Natriumchlorid, high purity
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
X190-1KGEA 1460 DKK
X190-1KG X190-5KG
Natriumchlorid, high purity
Sodium chloride
Formel: NaCl
Kogepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 801 °C
Massefylde: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599