Lithiumchlorid ≥98%, purified
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
25009.236EA 488 DKK
25009.236 25009.293 25009.362 25009.464
Lithiumchlorid ≥98%, purified
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molekylvægt: 42.39 g/mol
Kogepunkt: 1382
Smeltepunkt: 614
Massefylde: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %