Lithiumchlorid, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05679.0100 1.05679.0250 1.05679.9050
1.05679.0100EA 1750 DKK
1.05679.0100 1.05679.0250 1.05679.9050
Lithiumchlorid, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molekylvægt: 42.39 g/mol
Kogepunkt: 1382
Smeltepunkt: 614
Massefylde: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 832 g/l (20 °C)
Melting Point 614 °C
Molar Mass 42.39 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 1360 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (547 °C)
Density 2.07 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)