Lithiumchlorid ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
0156.0100EA 964 DKK
0156.0100 0156.1000 0156.5000
Lithiumchlorid ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molekylvægt: 42.39 g/mol
Kogepunkt: 1382
Smeltepunkt: 614
Massefylde: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Meets ACS Specifications
Assay min. 99 %
Barium (Ba) max. 0.003 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Sodium (Na) max. 0.20 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Loss on Drying max. 1.0 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Titrable Base (meq/g) max. 0.008