Lithiumchlorid ≥99% for biotechnology
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
0416-100GEA
813
DKK
0416-100G
0416-500G
Lithiumchlorid ≥99% for biotechnology
Lithium chloride
Formel:
LiCl Kogepunkt: 1382 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 614 °C Massefylde: 2,07 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS-nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |
Specifikationer Testresultater
Insolubles | ≤0.01% |
Iron | ≤10 ppm |
Purity | >99% |