Kaliumchlorid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassiumchloride
P017.1 P017.2 P017.5
ROTHP017.1EA 275.22 DKK
ROTHP017.1 ROTHP017.2 ROTHP017.5
Kaliumchlorid
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74.55 g/mol
Kogepunkt: 1420
Smeltepunkt: 773
Massefylde: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621