Kaliumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
26759.291EA
386
DKK
26759.291
26759.360
26759.462
Kaliumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium chloride
Formel:
KCl Kogepunkt: 1420 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 773 °C Massefylde: 1,98 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |