Kaliumchlorid, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, BP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassiumchloride
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
1.37009.9012EA 5590 DKK
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
Kaliumchlorid, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, BP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74.55 g/mol
Kogepunkt: 1420
Smeltepunkt: 773
Massefylde: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621